Läs mer
Sulfaquinoxalin, TRC
Produktkod. 17974575
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974575 10 g
17913065 250 mg
17940855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68903510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-40-5
Molekylformel C14 H12 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 300.34
Synonym 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
IUPAC-namn 4-amino-N-kinoxalin-2-ylbenzensulfonamid
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfaquinoxaline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Formel vikt 300.0681
Procent renhet >95%