Läs mer
Sulfasalazine 3-Isomer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfasalazine 3-Isomer |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-17-14(18(24)25)4-3-5-15(17)21-20-12-7-9-13(10-8-12)28(26,27)22-16-6-1-2-11-19-16/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25) |