Läs mer
Sulfasalazin, 97 %
Produktkod. 15700909 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15700909 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15700909 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461240050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 599-79-1 | C18H14N4O5S | 398,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Smältpunkt 260,0 °C till 265,0 °C
Analysprocentintervall 96,0 % min. (HPLC)
Molekylformel C18H14N4O5S
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig. Övriga lösligheter: svagt löslig i alkoholer, olöslig i eter, bensen, kloroform
InChI-nyckel OQANPHBRHBJGNZ-BKUYFWCQSA-N
LEDER OC(=O)C1=C\C(C=CC1=O)=N/NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=N1
IUPAC-namn (3Z)-6-oxo-3-(2-{4-[(pyridin-2-yl)sulfamoyl]fenyl}hydrazin-1-yliden)cyklohexa-1,4-dien-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 398.39
Formel vikt 398.39
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfasalazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylazosulfapyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.