Läs mer
Invitrogen™ Sulfat latexpärlor, 4 % w/v, 4μ m
Produktkod. 11540696
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
15ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540696
Brand: Invitrogen™ S37225
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Dessa sulfatlatexmikrosfärer stabiliseras av sulfatladdningar. I vissa fall är hydroxyl- och karboxylgrupper också närvarande i små mängder bundna till polymerkedjorna. PKa för sulfatgruppen är< 2 och följaktligen är partiklarna stabila i sura medier. Suspensioner av partiklarna är stabila upp till nästan 0,30 M envärda elektrolytkoncentrationer och kan därför användas i medier med fysiologisk jonstyrka. De är emellertid hydrofoba partiklar och kommer att genomgå aggregering i närvaro av låga koncentrationer av tvåvärda eller trevärda katjoner om de inte stabiliseras av en hydrofil beläggning. Sulfatlatex är lämplig för kalibrering av partikelstorleksanalysutrustning och är också lämplig för användning i diagnostiska testsystem som är beroende av fysisk adsorption av antigener eller antikroppar.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
  • 25 storlekar att välja mellan —0,02 mikron till 16 mikron
  • 20 olika ytor —för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
  • Ytaktivt fritt —ultrarent
  • Olika mängder —från milliliter till 500-liters mängder
Viktiga tillämpningar av mikrosfärer
  • Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
  • Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
  • Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
  • Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information
Läs en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på mer om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi gör en skräddarsydd mikrosfärprodukt åt dig
Om du inte ser mikrosfären du letar efter i vår lagerförda lista, gör vi en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.04w/v
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 °C till 8 °C).
Beskrivning Sulfate Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 4μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, High Activity Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such as
Färg White
För användning med (applikation) Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture)
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Formatera Suspension
Förpackning 1 Each
Parkeringsplats 329 A2/SO4 (sulfate group)
Partikeldensitet 1.055g/cm3 at 20°C
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 ml
Brytningsindex 1.591 at 20°C
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Sulfat
Volym (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) medelvärde 4 μm
Diameter (metrisk) 4μ m