Läs mer
Molecular Probes™ Sulfatlatexpärlor, 4 % w/v, 5μ m
Produktkod. 11550696
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550696
Brand: Molecular Probes™ S37227
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren.
Mikrosfärer (även kallade latexpärlor eller latexpartiklar) är sfäriska partiklar i det kolloidala storleksintervallet som bildas av en amorf polymer såsom polystyren. På grund av hur polystyrenkedjorna ordnar sig i pärlan är ytan mycket hydrofob till sin karaktär, vilket gör dessa idealiska material för adsorption av material som proteiner.
Dessa sulfatlatexmikrosfärer stabiliseras av sulfatladdningar. I vissa fall är hydroxyl- och karboxylgrupper också närvarande i små mängder bundna till polymerkedjorna. PKa för sulfatgruppen är< 2 och följaktligen är partiklarna stabila i sura medier. Suspensioner av partiklarna är stabila upp till nästan 0,30 M envärda elektrolytkoncentrationer och kan därför användas i medier med fysiologisk jonstyrka. De är emellertid hydrofoba partiklar och kommer att genomgå aggregering i närvaro av låga koncentrationer av tvåvärda eller trevärda katjoner om de inte stabiliseras av en hydrofil beläggning. Sulfatlatex är lämplig för kalibrering av partikelstorleksanalysutrustning och är också lämplig för användning i diagnostiska testsystem som är beroende av fysisk adsorption av antigener eller antikroppar.
Mikrosfärer finns i många storlekar och ytfunktioner
• 25 storlekar att välja mellan —0,02 mikron till 16 mikron
• 20 olika —ytor för klar konjugering till praktiskt taget vilket material som helst
•—
• —Ytaktivt fritt ultrarent Olika mängder
från milliliter till 500-liters mängder Viktiga användningsområden för mikrosfärer
• Instrumentkalibrering (flödescytometri, mikroskopi, HTS, HCS)
• Flödestestning (mikrofluidik, blodflöde, vattenflöde och luftflöde)
• Cellbiologiska spårämnen (celldifferentiering och cellspårning)
• Immunanalyser (agglutinationstester, ELISA , partikelfångnings- och kontrastreagenser)
Få mer information Läs
en teknisk översikt av mikrosfärer och ta reda på om högaktiva pärlor, superaktiva pärlor, specialpärlor och granska pärlkopplingsprotokoll på IDC Surfactant-free Latex Beads applikationssida.
Vi ’kommer att göra en skräddarsydd mikrosfärprodukt för dig Om du
inte ser den ’mikrosfär du letar efter ’i vår lagerförda lista, kommer vi att ’göra en skräddarsydd mikrosfär för dig. Vår anpassade konjugationstjänst är effektiv och konfidentiell, och vi garanterar kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Material Polystyren
Produkttyp Latexpärlor
Produktlinje IDC
Kvantitet 15 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Ytmodifiering Sulfat
Diameter (metrisk) 5μ m