Läs mer
Lovibond™ Sulfatreducerande bakterier (SRB) rörtest
:
Sulfatreducerande bakterier (SRB) rörtest; Upptäcker: Sulfatreducerande bakterier
Beskrivning
- Testet för sulfatreducerande bakterier (SRB) är utformat för att bedöma föroreningen av vattenprover med sulfatreducerande bakterier.
- Testet innehåller ett halmfärgat medium som reagerar på produktionen av svavelväte för att ge ett semikvantitativt resultat efter 5 dagar.
- SRB-testet används specifikt för att indikera närvaron av bakterier, som under rätt förhållanden kan producera svavelväte.
- Svavelväte är en färglös gas som är extremt frätande för järn och inga järnmetaller.
- Detta kan leda till hål i vattensystem och läckor i tankbilar genom att den omgivande metallen löses upp.
Specifikationer
Specifikationer
| Upptäcker | Sulfatreducerande bakterier |
| För användning med (applikation) | Bestäm aeroba och anaeroba bakterienivåer |
| Kvantitet | 1 st |