Läs mer
Sulfat standardlösning, 1000 μg/ml, jon HIQU, Chem-Lab
Produktkod. 11959122
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11959122
Brand: Chem-Lab CL01.1971.0100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som referens- och kalibreringsstandard i laboratorieapplikationer. Sulfat standardlösning, 1000 μg/ml, jon HIQU, Chem-Lab är framställd av 1,479 g Na 2 SO 4 per liter vatten för att innehålla en exakt koncentration av SO 42- joner för användning med jonselektiva elektroder.
Denna sulfatstandardlösning innehåller en exakt koncentration av 1000 g/μml SO 42− (± 7 g μvid 20 °C). Den används för att verifiera noggrannheten av sulfatbestämningar och för att kalibrera utrustning som används i dessa bestämningar.
Kemiska identifierare
CAS 7757-82-6, 7732-18-5
Molekylformel Na2O4S
Molekylvikt (g/mol) 142.04
MDL-nummer MFCD00003504
InChI-nyckel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium Sulfate Solution, Sulfate of Soda
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Beskrivning Chloride: <0,02mg/L
Iodide: <0.01mg/L
Nitrite: <0.01mg/L
Nitrate: <0.01mg/L
Phosphate: <0.02mg/L
Densitet 1.00g/mL
Koncentration 1000 μg/mL of SO42−
IUPAC-namn dinatrium;sulfat
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 142.04g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.479g Na2SO4 per 1L H2O