Learn More
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Code produit 17967244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
17967244 500 ml
17900055 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17967244 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGISO41K500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material Sulfate
CAS 14808-79-8
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel (S O4)2-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym SO42-
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn Sulfate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 96.06
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 96.06 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.