Läs mer
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Sulfate Standard: SO4(-2) @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfate |
| CAS | 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfate |
| Molekylformel | (S O4)2- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | SO42- |
| LEDER | [O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Sulfate |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |