Läs mer
WTW™ Sulfattestsatser
Produktkod. 11781093
Räckvidd:
0 till 70 mg/L
100 till 1000 mg/L
5 till 250 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11781093
Brand: WTW™ 250415
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få exakta testresultat för ditt grundvatten, byggmaterial och jordar med de fotometriska testsatserna för mätning av Ammonium NH4.
  • Fotometrisk testsats för mätning av Ammonium NH4
  • Olika instrument för mätning CombiCheck Ammonium (NH4)
  • CombiCheck Ammonium (NH4) celltestkit
  • För användning med PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
  • För grundvatten, byggmaterial, jordar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Kromsvavelsyraoxidation
För användning med (applikation) För grundvatten, byggmaterial, jordar
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 32
Räckvidd 100 till 1000 mg/L
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: barium chloride dihydrate