Läs mer
WTW™ Sulfattestsatser
Räckvidd:
0 till 70 mg/L
100 till 1000 mg/L
5 till 250 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Fotometrisk testsats för mätning av Ammonium NH4
- Olika instrument för mätning CombiCheck Ammonium (NH4)
- CombiCheck Ammonium (NH4) celltestkit
- För användning med PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
- För grundvatten, byggmaterial, jordar
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Kromsvavelsyraoxidation |
| För användning med (applikation) | För grundvatten, byggmaterial, jordar |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 32 |
| Räckvidd | 100 till 1000 mg/L |
| Tillräckligt för | 25 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: barium chloride dihydrate