Läs mer
Sulfathiazol, 98+%
Produktkod. 11479592
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479592 500 g 500g
11469592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479592 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10727.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 72-14-0 | C9H9N3O2S2 | 255,31 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Sulfatiazol är ett kortverkande antimikrobiellt aktuellt sulfa-läkemedel. Det blockerar syntesen av dihydrofolsyra genom att hämma enzymet dihydropteroatsyntas och det hämmar folsyrasyntesen i prokaryoter. Det kommer att verka mot grampositiva, gramnegativa och klamydiabakterier. Det används också som ett vanligt oralt och topiskt antimikrobiellt medel.
Löslighet
Något löslig i vatten, deutererad dimetylsulfoxid och etanol. Löslig i aceton, utspädda mineralsyror, kaliumhydroxidlösning, natriumhydroxidlösning, ammoniakvatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-14-0
Molekylformel C9H9N3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 255.31
MDL-nummer MFCD00005319
InChI-nyckel JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfathiazole, sulphathiazole, sulfathiazol, sulfanilamidothiazole, 2-sulfanilamidothiazole, norsulfazole, thiazamide, 2-sulfonamidothiazole, norsulfasol, neostrepsan
PubChem CID 5340
ChEBI CHEBI:9337
IUPAC-namn 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
LEDER NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,8943
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, deuterat dimetylsulfoxid och etanol. Löslig i aceton, utspädda mineralsyror, kaliumhydroxidlösning, natriumhydroxidlösning, ammoniakvatten, dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 255.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.