Läs mer
Sulfathiazol-d4 (bensen-d4), CDN
Produktkod. 30324946
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324946 0.005 g
30317565 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324946 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND73990.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Molekylformel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Kvantitet 0.005 g
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1 S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6 H,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 259.34
Formel vikt 259,0387 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet