Läs mer
Sulfathiazol-d4, TRC
Produktkod. 30426441
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30426441 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30426441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990942.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 259.34
Formel vikt 259.0387