Läs mer
Sulfathiazol-d4, TRC
Produktkod. 30411735
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30411735 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69909425MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole-d4
CAS 1020719-89-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 2H4 H5 N3 O2 S2
Kvantitet 25 mg
Synonym Sulfathiazole D4 (benzene D4)
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-namn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 259.34
Formel vikt 259.0387