Läs mer
Sulfathiazol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318278
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318278 100 mg
1 options
Produktkod. 30318278 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17000200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Analyt- eller komponentnamn Sulfathiazole
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C9 H9 N3 O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-namn 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 255.32
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 255,0136 g/mol