Läs mer
Sulfathiazol, LoGiCal
Produktkod. 30457524
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457524 10 mg
1 options
Produktkod. 30457524 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0578.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Analyt- eller komponentnamn Sulfathiazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 N3 O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
IUPAC-namn 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 255.32
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 255,0136 g/mol