missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfathiazole Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30006004
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006004 10 g
30011750 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69910810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 144-74-1
Molekylformel C9 H8 N3 O2 S2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 277.298
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-thiazolyl-, monosodium salt (9CI), Sodium, (N1-2-thiazolylsulfanilamido)- (7CI), Sulfanilamide, N1-2-thiazolyl-, monosodium salt (8CI), Sulfathiazole, sodium deriv. (6CI), 2-(p-Amino-N-sodiobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(p
IUPAC-namn sodium;(4-aminophenyl)sulfonyl-(1,3-thiazol-2-yl)azanide
LEDER [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2nccs2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfathiazole Sodium
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
Formel vikt 276.996
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.