Läs mer
Sulfathiazole Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfathiazole Sodium |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N3O2S2.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1 |
| Formel vikt | 276.996 |