Läs mer
Sulfathiazol, TRC
Produktkod. 30008080
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008080 1 g
30011039 500 mg
17971305 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6990931G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-14-0
Molekylformel C9 H9 N3 O2 S2
Molekylvikt (g/mol) 255.32
Synonym Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
IUPAC-namn 4-amino-N-(1,3-tiazol-2-yl)bensensulfonamid
LEDER Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfathiazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
Formel vikt 255.0136
Procent renhet >95%