Läs mer
Sulfatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Sulfatinib (HMPL-012) is a potent and highly selective tyrosine kinase inhibitor against VEGFR1/2/3, FGFR1 and CSF1R with IC50s of in a range of 1 to 24 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfatinib |
| CAS | 1308672-74-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N6O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | HMPL-012 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.08 mM) |
| LEDER | O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=CC(OC3=CC4=C(NC(C)=C4)C=C3)=N2)=C1)(NCCN(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.58 |
| Visa mer |