Läs mer
Sulfatroxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfatroxazole |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-13-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 267.0678 |