Läs mer
Sulfentrazone-desmethyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312801
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312801 1 ml
1 options
Produktkod. 30312801 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17000315AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfentrazone-desmethyl
CAS 134391-02-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfentrazone-desmethyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H8 Cl2 F2 N4 O3 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2F2N4O3S/c1-22(20,21)16-7-3-8(6(12)2-5(7)11)18-10(19)17(4-15-18)9(13)14/h2-4,9,16H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=CN(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 373.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 371.9662 g/mol