missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfentrazone-hydroxymethyl, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfentrazone-hydroxymethyl |
| CAS | 134390-99-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfentrazone-hydroxymethyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C11 H10 Cl2 F2 N4 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Hydroxy Sulfentrazone, Methanesulfonamide, N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]-, N-[2,4-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2F2N4O4S/c1-24(22,23)17-7-3-8(6(13)2-5(7)12)19-11(21)18(10(14)15)9(4-20)16-19/h2-3,10,17,20H,4H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1cc(N2N=C(CO)N(C(F)F)C2=O)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | N-[2,4-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-3-(hydroxymethyl)-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]phenyl]methanesulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?