Läs mer
WTW™ Sulfidtestsatser
Räckvidd:
0,02 till 1,5 mg/l
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Dimetyl-p-fenylendiamin |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar |
| Antal tester | 220 |
| Räckvidd | 0,02 till 1,5 mg/l |
| Tillräckligt för | 220 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | Sulfid/vätesulfid (S) kyvetttestsats |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphamic acid