Läs mer
Sulfinyldibenzene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfinyldibenzene |
| CAS | 945-51-7 |
| Molekylformel | C12H10OS |
| MDL-nummer | MFCD00002085 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Procent renhet | 98% |