Läs mer
Sulfiram, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfiram |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2S3/c1-5-11(6-2)9(13)15-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 264.0789 |
| Procent renhet | >95% |