Läs mer
Sulfisomidin, MedChemExpress
Produktkod. 16418816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418816 100 mg
1 options
Produktkod. 16418816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1784
MedChemExpress Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Sulfisomidin (Sulfaisodimidine) is an orally active short-acting sulfonamide antibacterial. Sulfisomidin can be used for the research of lower urinary tract infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfisomidin
Fysisk form Solid
CAS 515-64-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N4O2S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sulfaisodimidine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (107.79 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC(C)=NC(C)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.33
Formel vikt 278.33
Procent renhet 99.09%