Läs mer
Sulfisomidine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfisomidine |
| CAS | 515-64-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sulfisomidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)- (8CI), 2,4-Dimethyl-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,6-Dimethyl-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethylpyrimidine, 4-[[(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)amino]sulfonyl]aniline, 6-(4-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(Sulfanilamido)-2,4-dimethyl-1,3-diazine, 6-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(p-Aminophenylsulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethylpyrimidine, 6-[(p-Aminobenzenesulfonyl)amino]-2,4-dimethylpyrimidine, Aristamid, Aristogyn, Domain, Domian, Elcosin, Elcosine, Elkosil, Elkosin, Elkosine, Elkozin, Erycon, Mefenal, N1-(2,6-Dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Sulfadimetine, Sulfaisodimerazine, Sulfamethine, Sulfasomidin, Sulfasomidine, Sulfisomidin, Sulfisomidine, Sulphasomidine, Sulphisomidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1 |
| Visa mer |