Läs mer
Sulfisomidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfisomidine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16) |
| Formel vikt | 278.0837 |