Läs mer
Sulfisoxazol, TRC
Produktkod. 30424238
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424238 50 mg
30425757 100 g
30426156 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30424238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68911050MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-69-5
Molekylformel C11 H13 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 267.3
Synonym 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole, 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole, 4-Amino-N-(3,4-dimethylisoxazol-5-yl)benzenesulfonamide, 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole, 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole, Alphazole, Amidoxal, Chemouag, Dorsulfan Warthausen, Entusul, Gantrisin, Gantrisona, Gantrizin, Gantrosan, Isoxamin, N-(3,4-Dimethylisoxazol-5-yl)-4-aminobenzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, NSC 13120, NSC 33807, NSC 38588, NSC 683536, Neazolin, Neoxazol, Norilgan-S, Pancid, Roxosul tablets, Sosol, Soxisol, Soxomide, Stansin, Sulbio, Sulfadimethylisoxazole, Sulfafurazol, Sulfafurazole, Sulfagan, Sulfaisoxazole, Sulfalar, Sulfasol, Sulfazin, Sulfisoxazol, Sulfisoxazole, Sulfisoxazole dialamine, Sulfoxol, Sulphafurazole, Sulphisoxazole, Sulsoxin, Thiasin, Unisulf, Uritrisin
IUPAC-namn 4-amino-N-(3,4-dimetyl-1,2-oxazol-5-yl)bensensulfonamid
LEDER Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfisoxazole
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Formel vikt 267.0678