Läs mer
WTW™ Sulfitreagenstestsats
Antal tester:
150
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bekvämt och kostnadseffektivt
- Garanterad kvalitet av AQA/IQC
- För låga koncentrationer och rutinarbete med stor provgenomströmning i laboratoriet
- Brett mätområde med rektangulära kyvetter för bestämning av spårkoncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Kromsvavelsyraoxidation |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, pannvatten, livsmedel |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 150 |
| Räckvidd | 1,0 - 60,0mg/I SO₃ |
| Testmetod | Fotometrisk |