missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfluramid (>90%), TRC

Produktkod. 30416191
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416191 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS699090250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfluramid
CAS 4151-50-2
Molekylformel C10 H6 F17 N O2 S
Kvantitet 250 mg
Synonym Volcano, N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonamide (ACI), AI 3-29757, Alstar, Alstar (pesticide), FiniTron, FX 12, GX 071, Mirex S, N-Ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide, N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctanesulfonamide, N-Ethylperfluorooctylsulfonamide, Sulfluramid, Sulfluramide, Volcano, Volcano (insecticide), 1-Octanesulfonamide','N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro- (7CI','8CI','9CI','ACI), EtFOSA
InChI formel InChI=1S/C10H6F17NO2S/c1-2-28-31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h28H,2H2,1H3
LEDER CCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 527.2
Formel vikt 526.9848
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.