missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfo-N-succinimidyl 6-[3-(2-Pyridyldithio)propionamido] Hexanoate, Sodium Salt (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30411351
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411351 50 mg
30422684 5 mg
30422706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS75500350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 169751-10-4
Molekylformel C18 H22 N3 O8 S3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 527.57
Synonym 2,5-Dioxo-1-[[1-oxo-6-[[1-oxo-3-(2-pyridinyldithio)propyl]amino]hexyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic Acid Monosodium Salt, Sulfo-LC-SPDP
IUPAC-namn sodium;2,5-dioxo-1-[6-[3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoylamino]hexanoyloxy]pyrrolidine-3-sulfonate
LEDER [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCSSc2ccccn2)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfo-N-succinimidyl 6-[3-(2-Pyridyldithio)propionamido] Hex
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O8S3.Na/c22-14(8-11-30-31-15-6-3-5-10-20-15)19-9-4-1-2-7-17(24)29-21-16(23)12-13(18(21)25)32(26,27)28;/h3,5-6,10,13H,1-2,4,7-9,11-12H2,(H,19,22)(H,26,27,28);/q;+1/p-1
Formel vikt 527.0467
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.