Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxisulfosuccinimid), Ingen vägning™ Format
Produktkod. 10391314 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2 mg Paket med 8
15993522 10 x 2 mg -
11871365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10391314 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 24510
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered aminreaktiva sulfo-NHS-ester tvärbindare eller förbättra karbodiimid (EDC) konjugering för peptider eller proteiner med hjälp av N-hydroxisulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS är ren N-hydroxisulfosuccinimid, den essentiella föreningen som behövs för att framställa vattenlösliga, aminreaktiva NHS-estertvärbindare eller för att förbättra konjugationseffektiviteten när man använder karbodiimid EDC.
Höjdpunkter:
  • Bildar en acylaminoester med karboxylgrupper när den används med EDC
  • Sulfo-NHS-aktiverad molekyl reagerar effektivt med primära aminer, vilket resulterar i en stabil amidbindning
  • Tillåter tvåstegs-EDC-reaktioner mellan karboxyl- och amininnehållande molekyler
  • Sulfo-NHS-aktiverad molekyl kan stabiliseras genom torkning, vilket möjliggör tillverkning av aminreaktiva sonder och ytor
  • Reaktiva grupper: Sulfo-NHS
  • Reaktiv mot: aminogrupper (vid aktivering av karboxylater)
<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-karboxyl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-NHS
Molekylvikt (g/mol) 217.13
PEGylerad Nej
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje Pierce
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Karbodiimid
Spacer Kort (<10 Å)
Form Puder
Kvantitet 500 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare