Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxisulfosuccinimid), Ingen vägning™ Format
Produktkod. 11861365 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
Paket med 8
Produktkod. 11861365
Brand: Thermo Scientific™ 24520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förbered aminreaktiva sulfo-NHS-ester tvärbindare eller förbättra karbodiimid (EDC) konjugering för peptider eller proteiner med hjälp av N-hydroxisulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS är ren N-hydroxisulfosuccinimid, den essentiella föreningen som behövs för att framställa vattenlösliga, aminreaktiva NHS-estertvärbindare eller för att förbättra konjugationseffektiviteten när man använder karbodiimid EDC.
Höjdpunkter:
  • Bildar en acylaminoester med karboxylgrupper när den används med EDC
  • Sulfo-NHS-aktiverad molekyl reagerar effektivt med primära aminer, vilket resulterar i en stabil amidbindning
  • Tillåter tvåstegs-EDC-reaktioner mellan karboxyl- och amininnehållande molekyler
  • Sulfo-NHS-aktiverad molekyl kan stabiliseras genom torkning, vilket möjliggör tillverkning av aminreaktiva sonder och ytor
  • Reaktiva grupper: Sulfo-NHS
  • Reaktiv mot: aminogrupper (vid aktivering av karboxylater)
<
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Carboxyl-to-Amine
Beskrivning Pierce Sulfo-NHS, No-Weigh Format
Formulering N-Hydroxysulfosuccinimide; solid
Membrangenomsläpplig Yes
Molekylvikt (g/mol) 217.13
PEGylerad No
Tillräckligt för 15mL of typical 1X (5mM) reaction solution (total), or 8 separate uses
Distansarmslängd
Innehåll och lagring Store as detailed on product information sheet.
Kvantitet 8 x 2 mg
Löslighet Water