Läs mer
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxisulfosuccinimid), Ingen vägning™ Format
Produktkod. 15993522 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 x 2 mg
10 x 2 mg
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
5g
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15993522 10 x 2 mg -
10391314 500 mg 500mg
11861365 8 x 2 mg Paket med 8
11871365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15993522 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39269
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förbered aminreaktiva sulfo-NHS-ester tvärbindare eller förbättra karbodiimid (EDC) konjugering för peptider eller proteiner med hjälp av N-hydroxisulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS är ren N-hydroxisulfosuccinimid, den essentiella föreningen som behövs för att framställa vattenlösliga, aminreaktiva NHS-estertvärbindare eller för att förbättra konjugationseffektiviteten när man använder karbodiimid EDC.
  • Kemiskt modifieringsreagens för omvandling av karboxylgrupper till aminreaktiva NHS-estrar för biokonjugering, tvärbindning, märkning och immobiliseringsmetoder
  • Effektiviteten av EDC-medierad koppling ökar i närvaro av Sulfo-NHS
  • Aminreaktiva NHS-estrar eller Sulfo-NHS-estrar kan tillverkas med vilken karboxylinnehållande molekyl som helst
  • Sulfo-NHS-derivat är vanligtvis direkt vattenlösliga (kan tillsättas direkt till fysiologiska buffertar) och membranogenomträngliga (kan användas för märkning för cellyta)
  • Hög renhet, kristallin Sulfo-NHS kan användas för att skapa högkvalitativa aktiverade derivat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin-karboxyl
Klyvbar Nej
Beskrivning Sulfo-NHS
Molekylvikt (g/mol) 217.13
PEGylerad Nej
Distansarmslängd Kort
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Cellpermeabilitet Nej
Frakt skick Ambient (omgivning)
Produktlinje No-Weigh
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Spacer Kort (<10 Å)
Form Solid
Kvantitet 10 x 2 mg
Löslighet Vatten
Formatera Standard, engångsbruk, premiumkvalitet
Vattenlöslig Ja
Produkttyp Tvärbindare