missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfo Rhodamine Amidoethyl Mercaptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulforhodamineamidoethyl Mercaptan |
| CAS | 1244034-02-3 |
| Molekylformel | C29H35N3O6S3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35N3O6S3/c1-5-31(6-2)20-9-12-23-26(17-20)38-27-18-21(32(7-3)8-4)10-13-24(27)29(23)25-14-11-22(19-28(25)41(35,36)37)40(33,34)30-15-16-39/h9-14,17-19,30H,5-8,15-16H2,1-4H3,(H-,35,36,37,39) |
| LEDER | CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccc(cc4S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)NCCS |
| Molekylvikt (g/mol) | 617.8 |
| Formel vikt | 617.1688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?