Läs mer
sulfo-SPDB-DM4, MedChemExpress
Beskrivning
sulfo-SPDB-DM4 is a drug-linker conjugate for ADC by using the maytansinebased payload (DM4, an antitubulin agent) via the sulfo-SPDB linker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | sulfo-SPDB-DM4 |
| CAS | 1626359-59-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C46H63ClN4O17S3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| LEDER | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCC(C)(C)SSCCC(S(=O)(O)=O)C(ON(C4=O)C(CC4)=O)=O)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC5=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N5)O)C)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1075.66 |
| Formel vikt | 1075.66 |
| Kvalitet | Research |
| Visa mer |