missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sulfobetaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfobetaine |
| CAS | 4727-41-7 |
| Molekylformel | C4 H8 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Sulfobetaine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c1-7(2)3-4(5)6/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | C[S+](C)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-dimethylsulfonioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.17 |
| Formel vikt | 120.025 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?