Läs mer
Sulfobromophtalein Natriumsalt Kristallint MP Biomedicals
Produktkod. 11495141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495141 5 g 5g
11405151 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495141 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215672605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 SEK
    3353.40 SEK / 5g
    Save 171.60 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 71-67-0
Molekylformel C20H8Br4Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 837.99
MDL-nummer MFCD00150017
InChI-nyckel GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
LEDER [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfobromophthalein Sodium Salt
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn dinatrium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-oxido-3-sulfofenyl)-3-oxo-2-bensofuran-1-yl]fenolat
Formel vikt 838
Fysisk form Kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfobromophthalein Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: SulfobromophthaleinSodium Salt