Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sulfobromftalein natriumsalthydrat
Produktkod. 11320558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320558 25 g 25g
11300558 1 g 1g
11310558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320558 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 043878.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-67-0 | C20H8Br4Na2O10S2 | 837,99 g/mol
Sulfobromophtalein natriumsalthydrat är ett reagens för kvantitativ bestämning av proteiner, ett färgämne för leverdiagnostik in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-67-0
Molekylformel C20H8Br4Na2O10S2
Molekylvikt (g/mol) 837.99
MDL-nummer MFCD00150017
InChI-nyckel GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
IUPAC-namn dinatrium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-oxido-3-sulfofenyl)-3-oxo-2-bensofuran-1-yl]fenolat
LEDER [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,8954
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 837,98 (Vattenfattig)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.