Läs mer
Sulfobromftalein natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485141 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11485141 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215672601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    876.32 SEK / 1g
    Save 43.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Används som ett substrat för multidrogresistensassocierat protein 2 (Mrp2). Sulfobromftalein natriumsalt, MP Biomedicals är ett färgämne med hög affinitet för organiska anjontransporterande polypeptider (OATP). BSP används vid diagnos av leversjukdomar och
BSP transporteras in i hepatocyter av OATP och, efter konjugering till glutation, utsöndras i gallan av Mrp2.3. Det visade sig hämma aldo-keto-reduktaset ARK1C20.
Specifikationer
CAS 71-67-0
Molekylformel C20H8Br4Na2O10S2
MDL-nummer MFCD00150017
Kvantitet 1 g
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 mg/ml, klar, färglös lösning). Olöslig i etanol eller aceton.
InChI-nyckel GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatrium-2-hydroxi-5-[4,5,6,7-tetrabrom-1-(4-hydroxi-3-sulfonatofenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-bensofuran-1-yl]bensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 837.99
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
Formel vikt 838
Fysisk form Pulver