Läs mer
Sulfolan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfolan-3-ol |
| CAS | 13031-76-0 |
| Molekylformel | C4H8O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tetrahydrothiophene-3-ol 1,1-Dioxide, 3-Hydroxysulfolane, 3-Hydroxythiolane 1,1-Dioxide, NSC 147314 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4-5H,1-3H2 |
| LEDER | OC1CCS(=O)(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 1,1-dioxothiolan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.17 |
| Formel vikt | 136.0194 |