Läs mer
Sulfolan, 80 % med vattnet kvar soln.
Produktkod. 15425237
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425237 500 mL 500ml
15415237 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32505.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Sulfolan används i den kemiska industrin som lösningsmedel för extraktiv destillation och kemiska reaktioner. Det används för att separera aromatiska kolväten (bensen, toluen och xylener), för att separera n-propylalkohol och sek-butylalkohol. Det används också för att rena naturgasströmmar och för fraktionering av fettsyror till mättade och omättade komponenter och som reaktionslösningsmedel för framställning av aromatiska sulfonsyror, pyridiner, isocyanater och läkemedel. Det kan också vara involverat i halogenutbytesprocessen och polymerisationsprocessen. Det används som mjukgörare och härdare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Sulfolan används inom den kemiska industrin som lösningsmedel för extraktiv destillation och kemiska reaktioner. Det används för att separera aromatiska kolväten (bensen, toluen och xylener), för att separera n-propylalkohol och sek-butylalkohol. Det används också för att rena naturgasströmmar och för fraktionering av fettsyror till mättade och omättade komponenter och som reaktionslösningsmedel för framställning av aromatiska sulfonsyror, pyridiner, isocyanater och läkemedel. Det kan också vara involverat i halogenutbytesprocessen och polymerisationsprocessen. Det används som mjukgörare och härdare.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-33-0
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.17
MDL-nummer MFCD00005484
InChI-nyckel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
IUPAC-namn tiolan 1,1-dioxid
LEDER O=S1(=O)CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfolane
Smältpunkt 0 °C till 5 °C
Densitet 1.212
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 500 mL
Beilstein 107765
Merck Index 14,8955
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 120.17
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 80% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulfolane, 80% w/w aq. soln.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.