Learn More
Sulfolan, 99 %
Artikelnummer. 11405543
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11405543 250 g 250g
11495533 1000 g 1000g
11415543 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11405543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13466.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    529.69 SEK
    475.65 SEK / 250g
    Save 54.04 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Blandbar med vatten, aceton, toluen | CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Sulfolan används som ett industriellt lösningsmedel som används för utvinning av aromatiska kolväten från kolväteblandningar och för att rena naturgas. Vidare används det i raffinaderier och den petrokemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sulfolan används som ett industriellt lösningsmedel som används för utvinning av aromatiska kolväten från kolväteblandningar och för att rena naturgas. Vidare används det i raffinaderier och den petrokemiska industrin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, vatten, aceton, toluen och utspädda mineralsyror. Något blandbar med oktaner, olefiner och naftener.
Anmärkningar
Blandbar med vatten, aceton, toluenInkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-33-0
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.17
MDL-nummer MFCD00005484
InChI-nyckel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
LEDER O=S1(=O)CCCC1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Sulfolane
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Densitet 1.261
Kokpunkt 285 °C
Flampunkt 166 °C (330 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Svag, karakteristisk
Brytningsindex 1.4825
Kvantitet 250 g
Beilstein 107765
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8955
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, vatten, aceton, toluen och utspädda mineralsyror. Lätt blandbar med oktaner, olefiner och naftener.
IUPAC-namn lA6-tiolan-1,1-dion
Formel vikt 120.17
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfolane
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Sicherheitshinweis
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulfone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.