Läs mer
Sulfolan, 99 %
Produktkod. 11495533
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495533 1000 g 1000g
11405543 250 g 250g
11415543 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13466.0B
 Begränsad artikel
I lager
Blandbar med vatten, aceton, toluen | CAS: 126-33-0 | C4H8O2S | 120,17 g/mol
Sulfolan används som ett industriellt lösningsmedel som används för utvinning av aromatiska kolväten från kolväteblandningar och för att rena naturgas. Vidare används det i raffinaderier och den petrokemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sulfolan används som ett industriellt lösningsmedel som används för utvinning av aromatiska kolväten från kolväteblandningar och för att rena naturgas. Vidare används det i raffinaderier och den petrokemiska industrin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, vatten, aceton, toluen och utspädda mineralsyror. Något blandbar med oktaner, olefiner och naftener.
Anmärkningar
Blandbar med vatten, aceton, toluenInkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-33-0
Molekylformel C4H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 120.17
MDL-nummer MFCD00005484
InChI-nyckel HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfolane, tetramethylene sulfone, tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, sulfolan, sulpholane, sulfalone, sulphoxaline, 1,1-dioxothiolan, dioxothiolan, thiophan sulfone
PubChem CID 31347
ChEBI CHEBI:74794
LEDER O=S1(=O)CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylene Sulfone
Smältpunkt 25 °C till 28 °C
Densitet 1.2606
Kokpunkt 285 °C
Flampunkt 166 °C (330 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4825
Kvantitet 1000 g
Beilstein 107765
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8955
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, vatten, aceton, toluen och utspädda mineralsyror. Lätt blandbar med oktaner, olefiner och naftener.
IUPAC-namn tiolan 1,1-dioxid
Formel vikt 120.17
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sulpholane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylene sulphone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.