Läs mer
Sulfolane-d8, TRC
Produktkod. 30411360
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411360 10 mg
30414449 100 mg
30426975 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30411360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68922210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51219-88-6
Molekylformel C4 D8 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 128.22
Synonym Tetramethylene-sulfone-d8, Octadeuteriothiolane 1,1-dioxide
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriothiolane 1,1-dioxide
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)C1([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfolan-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formel vikt 128.0747