missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sulfolane, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15899530
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899530 1 L 1 L
15826470 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15899530 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8079931000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 126-33-0

Specifikationer

Smältpunkt 26°C
Densitet 1.26 g/cm3 at 30°C
Kokpunkt 285°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00005484
Kvantitet 1 L
Synonym Sulfolane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone, Sulfolane
Molekylvikt (g/mol) 120.17
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.