Läs mer
Sulfolan, TRC
Produktkod. 30427545
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30427545 500 g
1 options
Produktkod. 30427545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS689220500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfolan
CAS 126-33-0
Molekylformel C4 H8 O2 S
Kvantitet 500 g
Synonym Sulfolan, Thiophene','tetrahydro-','1,1-dioxide, 1,1-Dioxothiolan, 1λ6-Thiolane-1,1-dione, Bondelane A, Bondolane A, Cyclic tetramethylene sulfone, Cyclotetramethylene sulfone, NSC 46443, Sulfolan, Sulfolane, Sulfolane SG, Sulpholane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetrahydrothiophene S,S-dioxide, Tetrahydrothiophene dioxide, Tetramethylene sulfone, Thiacyclopentane dioxide, Thiolane 1,1-dioxide, Thiophane 1,1-dioxide, Thiophane dioxide
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2
LEDER O=S1(=O)CCCC1
IUPAC-namn Thiolan 1,1-dioxid
Molekylvikt (g/mol) 120.17
Formel vikt 120.0245